Merck
08748
Sigma-Aldrich
トリエチルスルホニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
for electrochemistry, ≥95.0% (qNMR)
別名:
[SEt3] NTf2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15F6NO4S3
CAS番号:
分子量:
399.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for electrochemistry
品質水準
アッセイ
≥95.0% (qNMR)
フォーム
liquid
不純物
≤200 ppm water
導電率
~6.0 mS/cm
mp
-35.5 °C
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
官能基
fluoro
thioether
SMILES記法
CC[S+](CC)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H15S.C2F6NO4S2/c1-4-7(5-2)6-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
BLODSRKENWXTLO-UHFFFAOYSA-N
詳細
対称性を有する脂肪族トリアルキルスルホニウムカチオンは、ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミドと室温で融解塩を生じます
アプリケーション
Triethylsulfonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a room-temperature ionic liquid (RTIL ) that can be used:
  • As an electrolyte in electrochemical double-layer supercapacitors.
  • As a model ionic liquid used in the studies of structure effect of ions on electrochemical windows (EWs).
  • As a component of the gel polymer electrolyte, which is used in the construction of symmetrical electrical-double layer capacitors.
  • As an electrolyte in the in-plane supercapacitor devices.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
08748-50G-F:
08748-VAR-F:
08748-5G-F:
08748-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matsumoto, H., et al.
Chemistry Letters (Jpn), 29, 1430-1430 (2000)
Nanocomposites of graphene nanosheets/multiwalled carbon nanotubes as electrodes for in-plane supercapacitors
Trigueiro JPC, et al.
Electrochimica Acta, 187(1), 312-322 (2016)
Investigating the electrochemical windows of ionic liquids.
Hayyan M, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19(1), 106-112 (2013)
資料
Ionic Liquids for Electrochemical Applications