Merck
50971
Sigma-Aldrich
トリヘキシルテトラデシルホスホニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミド
≥95.0%
別名:
テトラデシルトリヘキシルホスホニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]3P[N(SO2CF3)2](CH2)13CH3
CAS番号:
分子量:
764.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
不純物
≤1.0 water (Karl Fischer)
密度
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
fluoro
phosphine
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
HYNYWFRJHNNLJA-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリヘキシルテトラデシルホスホニウムビス(トリフルオロメチルスルフォニル)アミド[P6,6,6,14][Ntf2]は、一般にバイオセンサー、電着、および合成化学における用途に使用されるイオン液体です。
アプリケーション
[P6,6,6,14][Ntf2]は、次の用途で使用できます。
  • 電気化学的用途のためのナノ結晶性および微結晶性金属の電着。
  • バイオセンサーとして使用できるアミノ酸イオン液体官能基化グラフェン(AAIL-GR)の合成。
  • イオン液体とフッ素化アルカンとの相互作用の研究。
  • 純ルチルおよびナノ結晶性TiO2鋭錐石相の合成。
その他情報
コポリマー化用イオン液体
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F
引火点(℃)
52 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
50971-5G-F:
50971-BULK-F:
50971-VAR-F:
50971-50G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C. Hardacre et al.
Green Chemistry, 4, 143-143 (2002)
Interactions of fluorinated gases with ionic liquids: Solubility of CF4, C2F6, and C3F8 in trihexyltetradecylphosphonium bis (trifluoromethylsulfonyl) amide.
Pison L, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(39), 12394-12400 (2008)
Synthesis and Characterization of Rutile and Anatase in Air-and Water-Stable Ionic Liquids with and without Isopropanol as a Cosolvent.
Al Zoubi M, et al.
Australian Journal of Chemistry, 61(9), 704-711 (2008)
Electrochemical biosensing platform based on amino acid ionic liquid functionalized graphene for ultrasensitive biosensing applications
Lu X, at al.
Biosensors And Bioelectronics, 62(39), 134-139 (2014)