アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
205-210 °C
官能基
thioether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
740489-BULK:
740489-VAR:
740489-5G:4548173311708