アッセイ
97%
mp
89-92 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CS[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S2.BF4/c1-4-5(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
LUOOXKXNWLQGLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
294063-BULK:
294063-VAR:
294063-5G:
294063-25G:
294063-1G:4548173131009