Merck
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H9BrS
CAS番号:
分子量:
157.07
Beilstein:
3556022
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
190-200 °C
官能基
thioether
SMILES記法
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
752932-BULK:
752932-5G:
752932-VAR:
752932-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)