グレード
reagent
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.9%
フォーム
crystals, chunks or beads
pH
6-7.5
mp
645 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化セシウムは以下として使用できます:
- グラブス触媒の存在下でジオレフィンの閉環メタセシス反応を介して大環状テトララクトンを合成するための試薬。
- 芳香族アミドを合成するための、反応性の低い塩化アリールと一級および二級脂肪族アミンおよび芳香族アミンとのパラジウム触媒による選択的カルボニルカップリングにおける添加剤。
- アセトフェノンの還元カップリングに使用できる低原子価チタン試薬の活性化剤。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
289329-100G:
289329-25G:
289329-5G:
289329-VAR:
289329-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ribonucleic acid isolated by cesium chloride centrifugation.
Glisin V, et al.
Biochemistry, 13(12), 2633-2637 (1974)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 198-198 (1994)
F F White et al.
Journal of bacteriology, 164(1), 33-44 (1985-10-01)
The T-DNA regions of the root-inducing (Ri) plasmid pRiA4b of Agrobacterium rhizogenes were characterized. Two regions, designated TL-DNA and TR-DNA, were found to be integrated and stably maintained in the plant genome. The TL-DNA spanned a 15- to 20-kilobase region
J S Miller et al.
The Journal of clinical investigation, 84(4), 1188-1195 (1989-10-01)
The amino acid sequence of human mast cell tryptase was determined from corresponding cDNA cloned from a lambda ZAP library made with mRNA derived from a human mast cell preparation. Tryptase is the major neutral protease present in human mast
Danaé Nuzzaci et al.
Cell reports, 30(9), 3067-3078 (2020-03-05)
Mechanistic studies in rodents evidenced synaptic remodeling in neuronal circuits that control food intake. However, the physiological relevance of this process is not well defined. Here, we show that the firing activity of anorexigenic POMC neurons located in the hypothalamus