グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (AT)
形状
solid
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
損失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
6.0-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
溶解性
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES記法
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20966-250G:
20966-50G:
20966-VAR:
20966-BULK:
試験成績書(COA)