製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
powder
不純物
Insoluble matter, passes filter test
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
溶解性
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.03 at 260 in H2O at 3 M
≤0.03 at 280 in H2O at 3 M
アプリケーション
hematology
histology
SMILES記法
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3309-250G:
C3309-50G:
C3309-BULK:
C3309-10G:
C3309-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック