Merck
914545
Sigma-Aldrich
塩化セシウム
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
別名:
Cesium monochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CsCl
CAS番号:
分子量:
168.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals
粒径
-10 mesh
mp
645 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cesium chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade CsCl can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
914545-BULK:
914545-VAR:
914545-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qi Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), e1803095-e1803095 (2018-08-25)
The fabrication of high-quality perovskite film highly relies on chemical composition and the synthesis method of perovskite. So far, sequentially deposited MA0.03 FA0.97 Pb(I0.97 Br0.03 )3 polycrystalline film is adopted to produce high-performance perovskite solar cells with record power conversion