About This Item
化学式:
CsOH
CAS番号:
分子量:
149.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
liquid
濃度
50 wt. % in H2O
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.72 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水酸化セシウム溶液は、放射性廃棄物浄化用のイオン交換材料として使用される可能性のある、多孔質チタノケイ酸セシウムの製造に使用されます。FAU型ゼオライトに含浸されたCsOHは、FAUフレームワークに影響を与えることなく、基本特性を向上させました。本化合物は、プロピオン酸メチルとホルムアルデヒドの縮合を効果的に触媒しメタクリル酸メチルを生成します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232041-200G:4548173927893
232041-VAR:
232041-BULK:
232041-10G:4548173927886
232041-50G:4548173927909
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formation of methyl methacrylate by condensation of methyl propionate with formaldehyde over silica-supported cesium hydroxide catalysts
Ai M
Applied Catalysis A: General, 288(1-2), 211-215 (2005)
Enhancement of the basic properties in FAU zeolites by impregnation with cesium hydroxide
Romero MD, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 81(1-3), 313-320 (2005)
Behrens, E.A. et al.
Chemistry of Materials, 8, 1236-1236 (1996)
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
232041-10G | 4061838783257 |
232041-200G | 4061838783264 |
232041-50G | 4061838783271 |