Merck
T2265
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウムクロリド
≥98% (titration)
別名:
TEAクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(Cl)
CAS番号:
分子量:
165.70
Beilstein:
3563247
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
powder
テクニック
blocking: suitable
white to light yellow
SMILES記法
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラエチルアンモニウム塩化物(TEAC)は以下のことに使用されています。
  • ラット大動脈輪におけるペルオキシ亜硝酸に誘発された弛緩の阻害
  • K+電流、および触角葉ニューロン内のCa2+に誘発されたK+電流の薬理学的遮断薬
  • タンパク質分解酵素で消化された蝸牛内耳有毛細胞内におけるTEAC感受性電流の誘発およびその特性の分析
生物化学的/生理学的作用
K+チャネルをブロックします。レセプタ-介在性のK+電流を阻害することにより、ニコチン性アセチルコリンレセプタ-の神経伝達をブロックします。
塩化テトラエチルアンモニウム(TEAC)は、K+チャンネルを非特異的にブロックします。ラット大動脈輪では、テトラエチルアンモニウムは、ペルオキシ亜硝酸により誘発された弛緩を阻害します。テトラエチルアンモニウムは、受容体媒介型のK+電流をブロックすることによりニコチン性アセチルコリン神経伝達をブロックします。TEACは、結腸および直腸の収縮性および運動性を高めることができ、またヒルシュスプルング病患者に対する治療オプションです。TEACは、炎症応答を抑え、動物の初期敗血症において心臓、血管、および血行力学的特性を改善します。TEACは、細胞傷害能力および抗増殖能力を有し、またB細胞リンパ腫-2(Bcl-2)を下方制御すること、およびBcl-2関連X(Bax)を上方制御することにより、神経膠腫細胞におけるアポトーシスを誘発します。
注意
感湿性、アルゴン下で取り扱ってください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T2265-25G:
T2265-VAR:
T2265-BULK:
T2265-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetraethylammonium inhibits glioma cells via increasing production of intracellular reactive oxygen species
Yang KB, et al.
Chemotherapy, 55(5), 372-380 (2009)
Differences of Ca2+ handling properties in identified central olfactory neurons of the antennal lobe
Pippow A, et al.
Cell Calcium, 46(2), 87-98 (2009)
Peroxynitrite-induced relaxation in isolated rat aortic rings and mechanisms of action
Li J, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 209(3), 269-276 (2005)
Dissociation enzyme effects on the potassium currents of inner hair cells isolated from guinea-pig cochlea
Kimitsuki T, et al.
Hearing Research, 199(1-2), 135-139 (2005)
Tetraethylammonium enhances the rectal and colonic motility in rats and human in vitro
Li Z, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 384(2), 147-155 (2011)