About This Item
化学式:
(CH3)4NCl
CAS番号:
分子量:
109.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-880-8
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
フォーム
crystals
有効性
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
537 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
268 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- Chromatography applications: Tetramethylammonium chloride serves as an effective ion-pairing agent in the separation of full and empty adeno-associated virus capsids using anion-exchange chromatography, contributing to its role in virology research (Kurth et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1