Merck
86614
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウムクロリド
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
別名:
TEAC, 塩化エタモン, TEAクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(Cl)
CAS番号:
分子量:
165.70
Beilstein:
3563247
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder
分子量
165.70 g/mol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラエチルアンモニウム(TEA)は単純な第四級アンモニウム化合物で、カリウムチャネルの遮断によく使用されます。ポアに物理的に入り込み、チャネルを遮断できます。またTEAは、他の2つの第四級アンモニウムイオン(コリンおよびアセチルコリン)の作用を模倣あるいは拮抗します。
アプリケーション
テトラメチルアンモニウムクロリドは、以下の用途に使用されています:
  • 刺胞動物に対する薬理学的効果を調べる電気生理学研究の薬理作用物質として
  • タンパク質リフォールディングのためのリフォールディング緩衝液の成分として
  • 分離したパッチへのパフによる電位依存性K+(Kv3)チャネルの遮断と事後評価
特徴および利点
  • 定量法:≥99.0%(AT)、BioUltra、分子生物学用
  • ガスクロマトグラフィー(GC)に最適
その他情報
DNA‐DNAハイブリダイゼ-ションのTEACl 法
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86614-BULK:
86614-VAR:
86614-100G:
86614-INTR:
86614-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Caccone et al.
NATO ASI Ser., Ser H, 57, 385-385 (1991)
Timothy S Balmer et al.
eLife, 10 (2021-02-23)
Synapses of glutamatergic mossy fibers (MFs) onto cerebellar unipolar brush cells (UBCs) generate slow excitatory (ON) or inhibitory (OFF) postsynaptic responses dependent on the complement of glutamate receptors expressed on the UBC's large dendritic brush. Using mouse brain slice recording
Lorena Pochini et al.
International immunopharmacology, 29(1), 21-26 (2015-05-06)
OCTN1 was immuno-detected in the cervical cancer cell HeLa, in which the complete pattern of acetylcholine metabolizing enzymes is expressed. Comparison of immuno-staining intensity of HeLa OCTN1 with the purified recombinant human OCTN1 allowed measuring the specific OCTN1 concentration in
Fernanda S Gravina et al.
PloS one, 9(10), e111307-e111307 (2014-10-23)
The pacemaker mechanisms activating phasic contractions of vaginal and cervical smooth muscle remain poorly understood. Here, we investigate properties of pacemaking in vaginal and cervical tissues by determining whether: 1) functional pacemaking is dependent on the phase of the estrus
Samuel J Goodchild et al.
The Journal of general physiology, 140(5), 495-511 (2012-10-17)
The open state of voltage-gated potassium (Kv) channels is associated with an increased stability relative to the pre-open closed states and is reflected by a slowing of OFF gating currents after channel opening. The basis for this stabilization is usually