Merck
806390
Sigma-Aldrich
ヨウ化メチルアンモニウム
greener alternative
別名:
ヨウ化水素酸メタンアミン, Greatcell Solar®, メチルアミンヨウ化水素酸塩, ヨウ化メタンアミニウム, ヨウ化モノメチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH2 • HI
CAS番号:
分子量:
158.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
145 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CN.I
InChI
1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
Methylammonium iodide(MAI)は、発光ダイオード(LED)、光検出器、レーザーなどのさまざまなオプトエレクトニクスデバイスの製造において利用されます。MAIは、その卓越した光起電性能とオプトエレクトロニクス性能のためエレクトロニクスの分野で関心を集めているペロブスカイト半導体の合成において使用されます。MAIは、光吸収プロセスと電子移動プロセスを強化することで色素増感型太陽電池(DSSC)などの他の種類の太陽電池を増感させるのために使用できます。
ヨウ化メチルアンモニウム(MAI)は、ヨウ化鉛と組み合わせて、ペロブスカイト物質の形態を変化させるための前駆物質として使用できます。その後、ペロブスカイト物質は、発光ダイオード(LED)、ペロブスカイト太陽電池(PSC)などの代替エネルギー装置の製作に使用できます。
ヨウ化物および臭化物ベースのアルキル化ハロゲン化物には、光起電力(太陽光発電)用途のペロブスカイト製造における前駆体としての用途があります。
法的情報
Greatcell Solarの製品®
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806390-25G:4548174001516
806390-BULK:
806390-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Parameters influencing the deposition of methylammonium lead halide iodide in hole conductor free perovskite-based solar cells.
Cohen Bat-El, et al.
APL Materials, 2(8), 081502-081502 (2014)
Crystallization of a perovskite film for higher performance solar cells by controlling water concentration in methyl ammonium iodide precursor solution
Adhikari N, et al.
Nanoscale, 8(5), 2693-2703 (2016)
Nam Joong Jeon et al.
Nature, 517(7535), 476-480 (2015-01-07)
Of the many materials and methodologies aimed at producing low-cost, efficient photovoltaic cells, inorganic-organic lead halide perovskite materials appear particularly promising for next-generation solar devices owing to their high power conversion efficiency. The highest efficiencies reported for perovskite solar cells
Wei Zhang et al.
Nano letters, 15(3), 1698-1702 (2015-02-05)
The performance of perovskite solar cells has been progressing over the past few years and efficiency is likely to continue to increase. However, a negative aspect for the integration of perovskite solar cells in the built environment is that the
Zhi-Kuang Tan et al.
Nature nanotechnology, 9(9), 687-692 (2014-08-05)
Solid-state light-emitting devices based on direct-bandgap semiconductors have, over the past two decades, been utilized as energy-efficient sources of lighting. However, fabrication of these devices typically relies on expensive high-temperature and high-vacuum processes, rendering them uneconomical for use in large-area
資料
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.