主要文書
8.03052
Sigma-Aldrich
Dimethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Dimethylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NH · HCl
CAS番号:
分子量:
81.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
208-046-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
crystals
有効性
1070 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
160 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H2](C)C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1