Key Documents
8.00874
Sigma-Aldrich
Ethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Ethylammonium chloride, Ethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H8ClN
CAS番号:
分子量:
81.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-182-8
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
有効性
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-108 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChI Key
XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1