主要文書
8.21178
Sigma-Aldrich
Trimethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Trimethylammonium chloride, Trimethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N · HCl
CAS番号:
分子量:
95.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-810-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
有効性
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
273-278 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
InChI Key
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1