主要文書
8.21135
Sigma-Aldrich
Triethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Triethylammonium chloride, Triethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N · HCl
CAS番号:
分子量:
137.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-067-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
255-258 °C
溶解性
1440 g/L
密度
1.07 g/cm3 at 21 °C
かさ密度
220 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].N(CC)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Two‐Component Supramolecular Gels Derived from Amphiphilic Shape‐Persistent Cycloaramides for Specific Recognition of Native Arginine: Explores the use of triethylammonium chloride in developing supramolecular gels for biochemical applications, emphasizing its selectivity and potential in biomolecular recognition (Y He, M Xu, R Gao, X Li, F Li, X Wu - Angewandte Chemie International Edition, 2014). Read more.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1