アッセイ
98%
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
InChI Key
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリメチルアミン塩酸塩は、塩化アルミニウム-トリメチルアミン塩酸塩イオン液を調製する前駆体であり、アルミニウムワイヤの電着で一般的に使用されています。また、トリメチルアミンガラン、トリメチルアミン-ボランおよびアジド架橋ペロブスカイト型金属有機フレームワーク(MOF)の合成にも使用されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T72761-25G:
T72761-VAR:
T72761-100G:
T72761-500G:
T72761-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
GaN@ ZIF-8: Selective formation of gallium nitride quantum dots inside a zinc methylimidazolate framework.
Esken D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(41), 16370-16373 (2011)
Danny Orabi et al.
JCI insight, 6(9) (2021-05-15)
Gut microbe-derived metabolites influence human physiology and disease. However, establishing mechanistic links between gut microbial metabolites and disease pathogenesis in animal models remains challenging. The major route of absorption for microbe-derived small molecules is venous drainage via the portal vein
Electrodeposition of aluminum wires from the Lewis acidic AlCl3/trimethylamine hydrochloride ionic liquid without using a template.
Su C-J, et al.
Electrochemical Communications, 34, 170-173 (2013)
Electrodeposition of purified aluminum coatings from dimethylsulfone-AlCl3 electrolytes with trimethylamine hydrochloride.
Miyake M, et al.
Surface and Coatings Technology, 206(19-20), 4225-4229 (2012)
Structures and Aggregation of the Methylamine?Borane Molecules, MenH3?nN?BH3 (n = 1?3), Studied by X-ray Diffraction, Gas-Phase Electron Diffraction, and Quantum Chemical Calculations.
Aldridge S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(6), 2231-2243 (2009)