Merck
T0514
Sigma-Aldrich
トリメチルアミン N-オキシド 二水和物
98%
別名:
TMANO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3NO · 2H2O
CAS番号:
分子量:
111.14
Beilstein:
3612927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
InChI Key
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリメチルアミン N-オキシド二水和物は、次の用途で使用できます。
  • さまざまな化学反応において脱カルボニル化剤として。
  • 有機ボランの酸化剤として。
  • 非抑制イオンクロマトグラフィーによる空気サンプル中のアミンの測定において標準物質として。
以下の用途に用いる反応剤です。
  • C-H結合開裂
  • 酸化反応(酸化剤)
  • 無溶媒反応に用いる脱カルボニル化剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Electrophilic attack on diphosphazane-bridged derivatives of diruthenium nonacarbonyl by halogens. Crystal structure of [Ru2 ({′A}-I) I (CO)3 {{′A}-(PriO)2 PN (Et)P (OPri)2}2]
John S, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 10, 2761-2768 (1991)
Oxidation of organoboranes with trimethylamine N-oxide dihydrate
Kabalka GW
Journal of Organometallic Chemistry, 125(2), 273-280 (1977)
Hui Wei et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3276-3276 (2019-01-29)
Yarrowia lipolytica, known to accumulate lipids intracellularly, lacks the cellulolytic enzymes needed to break down solid biomass directly. This study aimed to evaluate the potential metabolic burden of expressing core cellulolytic enzymes in an engineered high lipid-accumulating strain of Y.