Merck
92260
Sigma-Aldrich
トリメチルアミン 溶液
31-35 wt. % in ethanol, 4.2 M, contains toluene as stabilizer
別名:
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine, TMA solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N
CAS番号:
分子量:
59.11
Beilstein:
956566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
含みます
toluene as stabilizer
濃度
31-35 wt. % in ethanol
4.2 M
SMILES記法
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI Key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリメチルアミンエタノール溶液は、次の調整に使用されます。
  • グリシジルトリメチルアンモニウムブロマイド。
  • エチレンジアミン四酢酸のトリメチルアンモニウム塩(EDTA)。
  • 抗菌活性を示す四級化塩化アンモニウム。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92260-BULK:
92260-1L:4548173946610
92260-20L:
92260-250ML:4548173946627
92260-INTR:
92260-5L:
92260-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glycidyltrimethylammonium chloride and related compounds.
McClure JD.
The Journal of Organic Chemistry, 35(6), 2059-2061 (1970)
Demineralization in organic solvents by alkylammonium salts of ethylenediaminetetra-acetic acid.
Scott JE and Kyffin TW
The Biochemical Journal, 169(3), 697-701 (1978)
Preparation and antimicrobial behaviour of quaternary ammonium thiol derivatives able to be grafted on metal surfaces.
Thebault P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 44(2), 717-724 (2009)
E L Barrett et al.
Annual review of microbiology, 39, 131-149 (1985-01-01)
Trimethylamine oxide, which is found in relatively high concentrations in the tissues of marine animals, serves as an electron acceptor in the anaerobic metabolism of a number of bacteria associated primarily with three environments: the marine environment (e.g. Alteromonas and
M Al-Waiz et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 42(5), 588-594 (1987-11-01)
Trimethylamine (TMA) and its N-oxide (TMAO) are normal components of human urine. They are present in the diet and also derived from the enterobacterial metabolism of precursors such as choline. Dietary TMA is almost entirely metabolized to and excreted as