Merck
415057
Sigma-Aldrich
ステアリン酸マグネシウム
technical grade
別名:
ステアリン酸 マグネシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)16CO2]2Mg
CAS番号:
分子量:
591.24
Beilstein:
3919702
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
形状
powder
組成
palmitate salt, 25%
stearate salt, 65%
mp
200 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI Key
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステアリン酸マグネシウム(Mg-St)は、ステアリン酸のマグネシウム塩です。その無水物、二水和物、および三水和物の形態が調製されています。ステアリン酸マグネシウムと乳糖顆粒の混合物の錠剤化が報告されています。圧縮錠剤の硬度、崩壊時間、および排出力に対する混合時間の影響が検討されました。Mg-Stは、製薬業界で広く使用されている潤滑剤です。溶解過程の遅延にも関与しています。レーザー誘起破壊分光法による錠剤中のMg-Stの検出が提案されています。
ステアリン酸の塩であるステアリン酸マグネシウムは、医薬品錠剤の製造において不活性成分として広く使用されています。
アプリケーション
ステアリン酸マグネシウムはジクロフェナクナトリウム錠剤の製剤において賦形剤として使用することができます。Mg-StはトラマドールHCl塩基質錠剤の調製に使用することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
415057-VAR:
415057-25G:4548173940434
415057-1KG:4548173940427
415057-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jaleh Varshosaz et al.
AAPS PharmSciTech, 7(1), E24-E24 (2006-04-06)
The objective of this work was to develop matrix sustained-release tablets of highly water-soluble tramadol HCl using natural gums (xanthan [X gum] and guar [G gum]) as cost-effective, nontoxic, easily available, and suitable hydrophilic matrix systems compared with the extensively
Effect of mixing time on the lubricating properties of magnesium stearate and the final characteristics of the compressed tablets.
Kikuta J-I and Kitamori N.
Drug Development and Industrial Pharmacy, 20(3), 343-355 (1994)
Louis St-Onge et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 8(2), 272-288 (2005-08-30)
Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) was evaluated for its potential as a process analytical tool for the rapid determination of magnesium stearate (MgSt) distribution within and between tablets as well as between batches in a typical manufacturing run, and for the
Delay effect of magnesium stearate on tablet dissolution in acidic medium.
Ariyasu A, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 511(2), 757-764 (2016)
Paola Bertocchi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 679-685 (2005-03-31)
The aim of this work was to compare the dissolution behaviour of six diclofenac sodium prolonged release tablets of different brands obtained from the national market. The formulations contain the same amount of drug substance but different types and/or amount