26454
ステアリン酸マグネシウム
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥90% stearic and palmitic acid basis, ≥40% stearic acid basis (GC), 4.0-5.0% Mg basis (calc on dry sub.)
別名:
ステアリン酸 マグネシウム塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
puriss.
アッセイ
≥40% stearic acid basis (GC)
≥90% stearic and palmitic acid basis
4.0-5.0% Mg basis (calc on dry sub.)
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
不純物
acidity or alkalinity, complies
microbiological impurity, in accordance
residual solvents, complies
損失
≤6.0% loss on drying, 105 °C
mp
200 °C (lit.)
酸価
195‑210(fatty acid)
溶解性
alcohol: insoluble
diethyl ether: insoluble
water: insoluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤3 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
適合性
in accordance for fatty acid composition
passes test for identity
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI Key
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
26454-20KG:4548173252797
26454-BULK:
26454-25KG:4548173252803
26454-VAR:
26454-6X1KG:4548173252810
26454-1KG:4548173252780