Merck
11363
Sigma-Aldrich
Avicel® PH-101
tested according to Ph. Eur.
別名:
セルロース, セルロース, 微結晶, コットンリンター, セルロース, 粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
フォーム
powder
white
有効pH範囲
5.0 - 7.5
溶解性
soluble (ammoniacal solution of copper tetramine)
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
分配クロマトグラフィー用の高純度セルロースパウダーです。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
法的情報
Avicel is a registered trademark of FMC Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11363-BULK:
11363-VAR:
11363-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tomoko Maehara et al.
Fungal biology, 117(3), 220-226 (2013-03-30)
Ethanol production by Flammulina velutipes from high substrate concentrations was evaluated. F. velutipes produces approximately 40-60 g l(-1) ethanol from 15% (w/v) D-glucose, D-fructose, D-mannose, sucrose, maltose, and cellobiose, with the highest conversion rate of 83% observed using cellobiose as
Zeng-Guang Wang et al.
Yi chuan = Hereditas, 35(5), 655-665 (2013-06-05)
Bioactive gibberellins (GAs) are a type of important plant growth regulators, which play the key roles in multiple processes, such as seed germination, leaf expansion, flowering, fruit bearing, and stem development. Its biosynthesis is regulated by a variety of enzymes
Yang Hu et al.
Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica, 53(4), 354-362 (2013-07-19)
Use of renewable plant biomass is an active area in current biotechnology research. This report explores the cellulose-degradation system and the factors affecting cellulase gene expression in Chaetomium globosum NK102. In the sequenced genome, we identified 10 cellulase genes by
Battle for the barrel.
Robert F Service
Science (New York, N.Y.), 339(6126), 1374-1377 (2013-03-23)
Orly Salama-Alber et al.
The Journal of biological chemistry, 288(23), 16827-16838 (2013-04-13)
The rumen bacterium Ruminococcus flavefaciens produces a highly organized multienzyme cellulosome complex that plays a key role in the degradation of plant cell wall polysaccharides, notably cellulose. The R. flavefaciens cellulosomal system is anchored to the bacterial cell wall through