Merck
1098388
USP
微結晶セルロース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
セルロース, コットンリンター, セルロース, 粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
microcrystalline cellulose
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、発行元の薬局方に明記・規定された通りに提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットを含め、本製品の資料として提供されるすべての情報は、発行元の薬局方の権限下で作成され発行されています。詳細情報およびサポート情報については、発行元の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
微結晶セルロース(MCC)は部分的に脱重合された精製セルロースで、繊維性の植物材料からパルプとして得られるα-セルロースを鉱酸で処理することで調製されます。
アプリケーション
分配クロマトグラフィー用の高純度セルロースパウダーです。
微結晶セルロースは、さまざまな組成のキトサンと共にグリセロール、ポリエチレングリコールなどの可塑剤を用いる溶液流延法で生産される生物分解性ポリマー、すなわち微結晶セルロース(MCC)キトサンフィルムの調製において、原料として使用されます。
アナリシスノート
本製品は検査および分析専用です。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1098388-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Microcrystalline Cellulose
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 42(3), 5696-5696 (2019)