Merck
S5504
Sigma-Aldrich
Sigmacell セルロース
Type 50, 50 μm
別名:
セルロース, コットンリンター, セルロース, 粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.56
タイプ
Type 50
品質水準
粒径
50 μm
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sigmacellセルロースは、薄層クロマトグラフィー(TLC)やセルロースTLCの吸着剤に用いられます。Sigmacellセルロースは、酵素のラージスケール精製に関する産業用途について情報を提供する研究や、生物変換プロセスのセルラーゼ産生菌として特定されているPenicillium echinulatumのセルラーゼ系を調べる研究に用いられました。
タイプ20と比べて作成時間が短縮され(1~4時間)、解像度の低下が少なくなっています。バックグラウンドが着色されることがあります。
分配クロマトグラフィー用の高純度セルロースパウダーです。
再構成
TLC用には、15~20%の含水スラリ-を約1分混合し、プレ-トに塗布し、室温で乾燥させます。通常、使用前の活性化は不要です。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5504-VAR:
S5504-1KG:
S5504-50G:
S5504-500G:
S5504-BULK:
S5504-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
セルロース powder, for column chromatography
Supelco
22183
セルロース
セルロース acid washed, powder, for column chromatography
Supelco
22184
セルロース
セルロース DS-0, powder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
22197
セルロース
D W Rickey et al.
Ultrasound in medicine & biology, 21(9), 1163-1176 (1995-01-01)
Doppler ultrasound flow measurement techniques are often validated using phantoms that simulate the vasculature, surrounding tissue and blood. Many researchers use rubber tubing to mimic blood vessels because of the realistic acoustic impedance, robust physical properties and wide range of
Annarita Ciana et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 42(3), 1139-1152 (2017-07-03)
Old human red blood cells (RBCs) have a reduced surface area with respect to young RBCs. If this decrease occurred through the release of vesicles similar to the spectrin-free vesicles that are shed in vitro under different experimental conditions or
Marco Mattonai et al.
Bioresource technology, 270, 270-277 (2018-09-18)
A combined study of crystallinity index (CI), degree of polymerisation (DP) and thermal stability of cellulose was carried out for monitoring the effect of ball-milling. DP and CI are two fundamental quantities that describe the physico-chemical behaviour of cellulose. Milling
Bhaskara Rao Chintada et al.
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 69(1), 38-53 (2021-08-17)
Shear-wave elastography (SWE) measures shear-wave speed (SWS), which is related to the underlying shear modulus of soft tissue. SWS in soft tissue changes depending on the amount of external strain that soft tissue is subjected to due to the acoustoelastic
Olof Regnell et al.
Ambio, 43(7), 878-890 (2014-01-15)
Methylation of mercury (Hg) to highly toxic methyl Hg (MeHg), a process known to occur when organic matter (OM) decomposition leads to anoxia, is considered a worldwide threat to aquatic ecosystems and human health. We measured temporal and spatial variations