Merck
06270
Sigma-Aldrich
Aluminum monostearate
technical, ~75% (Al), powder
別名:
二水酸化ステアリン酸アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COOAl(OH)2
CAS番号:
分子量:
344.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
~75% (Al)
形状
powder
反応適合性
core: aluminum
reagent type: catalyst
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C18H36O2.Al.2H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;2*1H2/q;+3;;/p-3
InChI Key
UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
医薬品の包装および化粧品用顔料の調製で用います。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06270-VAR:
06270-BULK:
06270-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tarek A Ahmed et al.
AAPS PharmSciTech, 15(3), 772-780 (2014-03-22)
The objective of this study was to investigate the sustained release of a hydrophilic drug, montelukast (MK), from two biodegradable polymeric drug delivery systems, in situ implant (ISI) and in situ microparticles (ISM). N-Methyl pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), triacetin