Merck
430633
Sigma-Aldrich
L-乳酸アルミニウム
95%
別名:
L-乳酸 アルミニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3CH(OH)COO]3Al
CAS番号:
分子量:
294.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
C[C@H](O)C(=O)O[Al](OC(=O)[C@H](C)O)OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/3C3H6O3.Al/c3*1-2(4)3(5)6;/h3*2,4H,1H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3/t3*2-;/m000./s1
InChI Key
VXYADVIJALMOEQ-LGISMKCISA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
430633-BULK:
430633-100G:
430633-500G:
430633-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elian-Simplice Yaganza et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1465-1469 (2008-12-31)
Twenty-one salts were tested for their effects on the growth of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and Pectobacterium atrosepticum. In liquid medium, 11 salts (0.2 M) exhibited strong inhibition of bacterial growth. The inhibitory action of salts relates to the water-ionizing