Merck
76128
Sigma-Aldrich
パルミチン酸リチウム
≥97.0% (NT)
別名:
パルミチン酸 リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14COOLi
CAS番号:
分子量:
262.36
Beilstein:
3919098
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
形状
powder
mp
226-229 °C
SMILES記法
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI Key
BZMIKKVSCNHEFL-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76128-BULK:
76128-VAR:
76128-10G:
76128-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)