安全性情報
26402
Sigma-Aldrich
ジステアリン酸アルミニウム
purum, 4.5-6% Al basis
別名:
ステアリン酸 アルミニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H71AlO5
CAS番号:
分子量:
610.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
purum
フォーム
powder
濃度
4.5-6% Al
不純物
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤7% free acid (as stearic acid)
強熱残分
10-12%
損失
≤1.5% loss on drying, 105 °C, 3 h
溶解性
water: insoluble
SMILES記法
[Al](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.O
InChI
1S/2C18H36O2.Al.H2O/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
ZFBYSSBIQZUBBE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aluminumdisterate is an organic compound generally used as a thickening agent, lubricating agent and water repellent in chemical industry.
アプリケーション
Aluminium distearate has been used in the preparation of Aluminum di-soaps.
Aluminiumdistearate can be used in the preparation of carbon/alumina nanocomposites from aluminium carboxylate precursors that are used to remove sulphide ions from water.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
26402-6X1KG:
26402-20KG-H:
26402-20KG:
26402-VAR:
26402-1KG:
26402-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ushadevi Balasubramani et al.
Journal of hazardous materials, 340, 241-252 (2017-07-18)
An investigation of adsorption of sulphide ion (S
Preparation of Aluminum Di-Soaps1.
Smith GH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(3), 1053-1054 (1948)