安全性情報
76235
Supelco
流動パラフィン
suitable for IR spectroscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.21
bp:
300 °C (lit.)
フォーム
oil
品質水準
テクニック
IR spectroscopy: suitable
屈折率
n20/D 1.473
粘度
100-145 mPa.s(20 °C)
bp
300 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
流動パラフィンは耐水性があります。離型剤、潤滑剤、消泡剤として、また被膜成分として広く使用されています。
アプリケーション
流動パラフィンは、カテコール検出用のチロシナーゼ修飾カーボンペースト電極の調製に使用されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
419.0 °F - closed cup
引火点(℃)
215 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76235-10ML-KC:
76235-100ML:
76235-500ML:4548174007822
76235-VAR:
76235-6X500ML:
76235-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rate-limiting steps of tyrosinase-modified electrodes for the detection of catechol.
Burestedt E
Analytical Chemistry, 68(9), 1605-1611 (1996)
Ozlem Yigit et al.
The Journal of emergency medicine, 42(4), 417-419 (2010-12-24)
Fire-eater's pneumonia is a chemical pneumonitis that can develop after accidental aspiration of liquid hydrocarbon-based fuel during a flame-blowing or a fire-eating performance. Typical findings of the patient are similar with any infectious pneumonia: chest pain, shortness of breath, cough
Jyothi C Abbar et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 83, 1-7 (2011-07-26)
The electrochemical oxidation of a hemorheologic drug, pentoxifylline was investigated at a multi-walled carbon nanotubes-paraffin oil paste electrode using cyclic and differential pulse voltammetry. The oxidation process was irreversible over the pH range studied and exhibited an adsorption-controlled behavior. All
Maria Koliou et al.
European journal of pediatrics, 169(7), 833-838 (2009-12-18)
Information on childhood poisonings in Cyprus is limited. Our objective was to examine the epidemiology of poisonings among children in Cyprus. All children up to 15 years of age admitted for poisoning to the Archbishop Makarios Hospital in Nicosia, Cyprus
Yi-Shiung Horng et al.
American journal of physical medicine & rehabilitation, 90(6), 435-442 (2011-03-25)
: The aim of this study was to investigate the effectiveness of tendon and nerve gliding exercises as a part of combined treatments for carpal tunnel syndrome. : Patients with carpal tunnel syndrome were randomized into three groups. All patients