Merck
S3381
Sigma-Aldrich
ステアリン酸ナトリウム
≥99%
別名:
オクタデカン酸 ナトリウム塩, ステアリン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COONa
CAS番号:
分子量:
306.46
Beilstein:
3576813
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (vegetable)
アッセイ
≥99%
形状
powder
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI Key
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 抗生物質含有の新型複合処方ドライパウダー吸入システムの安定性試験:物理的特性および in vitro-in silico 肺沈着結果:この研究では、抗生物質とステアリン酸ナトリウムを配合した新しいドライパウダー吸入システムを調査しています。物理的特性と肺への沈着効率を調査し、肺への薬物送達を強化する可能性を示しています(Benke et al., 2019)。
  • ステアリン酸ナトリウムの吸湿性スプレードライ粉末の水分による劣化に対する保護効果:この研究では、ステアリン酸ナトリウムが吸湿性スプレードライ粉末を水分による劣化から保護する役割に焦点を当てています。これは、医薬品の安定性と有効性を維持するために不可欠です(Yu et al., 2018)。
  • マグネシウムとステアリン酸ナトリウムでドライコーティングした難水溶性薬物の溶解:この研究では、難水溶性薬物の溶解速度を高めるためにステアリン酸ナトリウムを使用することについて調査しています。これは、薬物のバイオアベイラビリティを向上させる上で重要です(Tay et al., 2012)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S3381-1G:4548173951300
S3381-25G:4548173951317
S3381-VAR:
S3381-BULK:
S3381-10G:
S3381-500MG:
S3381-5G:4548173951324
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrea Dichlberger et al.
Journal of lipid research, 52(12), 2198-2208 (2011-10-06)
Lipid droplets, also called lipid bodies (LB) in inflammatory cells, are important cytoplasmic organelles. However, little is known about the molecular characteristics and functions of LBs in human mast cells (MC). Here, we have analyzed the genesis and components of
Natasha Fillmore et al.
PloS one, 10(3), e0120257-e0120257 (2015-03-15)
Successful stem cell therapy requires the optimal proliferation, engraftment, and differentiation of stem cells into the desired cell lineage of tissues. However, stem cell therapy clinical trials to date have had limited success, suggesting that a better understanding of stem
Mihye Lim et al.
Nanoscale, 11(21), 10463-10471 (2019-05-22)
In this study, we designed and synthesized far-red- and near-infrared-emitting Cu-doped InP-based quantum dots (QDs), and we also demonstrated their highly specific and sensitive biological imaging ability. Cu-doped InP/ZnS (core/shell) QDs were prepared using the hot colloidal synthesis method in
T Aikawa et al.
Biomaterials science, 3(6), 861-869 (2015-07-30)
In order for patients to avail of the therapeutic benefits of antioxidant drugs efficiently and conveniently, a robust oral delivery system needs to be developed. However, a common problem in oral drug delivery is ensuring that the drug remains functionally
Robert Damitz et al.
International journal of pharmaceutics, 486(1-2), 232-241 (2015-04-04)
Intravenous injections of propofol emulsions are accompanied by pain likely due to the interaction of the dissolved drug with endothelial cells of the vasculature. It is commonly hypothesized that reducing the aqueous phase concentration of propofol could reduce pain. To