安全性情報
8.21897
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
for synthesis
別名:
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]2C=NH
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352129
EC Index Number:
201-302-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.9 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
222 °C
有効性
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-7.5 % (v/v)
屈折率
n20/589 1.4659
pH
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
転移温度
flash point 50 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C)(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
InChI Key
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体