Merck
P8533
Sigma-Aldrich
ピロリン酸トリブチルアンモニウム
別名:
N,N-dibutyl-1-butanamine diphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O.CCCCN(CCCC)CCCC.CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27N.H4O7P2/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h2*4-12H2,1-3H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChI Key
WRMXOVHLRUVREB-UHFFFAOYSA-N
詳細
ピロリン酸トリブチルアンモニウムは、DNA、RNA、機能性核酸の生成で重要なビルディングブロックである修飾dNTP(デオキシヌクレオシド3リン酸)の合成で使用されるリン酸化試薬です。
アプリケーション
ピロリン酸トリブチルアンモニウムは、以下のような用途でリン酸化試薬として使用されます:
  • S′-デオキシ-S′-メチルホスホン酸二リン酸と1, 1′-カルボニルジイミダゾールの合成
  • グラムスケールレベルの塩基修飾リボヌクレオシド-5′-O-三リン酸の合成
  • より優れた保護の2′-デオキシヌクレオシド-5′-三リン酸のワンポット化学合成
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 3'-デオキシアピオ核酸二本鎖の酵素合成
  • デオキシヌクレオシドS-メチルホスホン酸の合成
  • 蛍光性非ヌクレオチドATP類縁体のN-メチルアントラニロイルアミドエチル三リン酸の合成
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8533-BULK:
P8533-250MG:
P8533-VAR:
P8533-5G:
P8533-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CONVERSION OF MONO- AND OLIGODEOXYRIBONUCLEOTIDES TO 5-TRIPHOSPHATES.
D E HOARD et al.
Journal of the American Chemical Society, 87, 1785-1788 (1965-04-20)