Merck
15538
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Val-OH
≥99.0% (TLC)
別名:
Boc-N-methyl-L-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO4
CAS番号:
分子量:
231.29
Beilstein:
2646180
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −94±3°, c = 0.5% in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15538-5G:
15538-VAR:
15538-1G:
15538-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)