主要文書
8.53085
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Val-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-N-Me-Val-OH, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO4
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
45-60 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
詳細
Standard building block for introduction of valine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-9013
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -95.0 - -86.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0009)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3