主要文書
8.53062
Sigma-Aldrich
Boc-Sar-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Sar-OH, N-α-t.-Boc-sarcosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO4
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
237-306-0
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CC(=O)[O-])(C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/p-1
InChI Key
YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-M
詳細
Standard building block for introduction of sarcosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0109
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3