安全性情報
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
別名:
3-Fluorobenzyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClF
CAS番号:
分子量:
144.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
207-264-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
bp
176-177 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 58 °C
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1cc(ccc1)CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
InChI Key
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体