主要文書
8.51067
Sigma-Aldrich
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt
Novabiochem®
別名:
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt, Boc-NH(CH 2) 5NH 2 · nTosOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2O2 · xC7H8O3S
CAS番号:
分子量:
202.29 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: spacer
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.N(CCCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H22N2O2.C7H8O3S/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
HIKFZTSCNAAZQN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diaminopentane monoprotected with acid-labile Boc protecting group.
関連事項
Replaces: 01-63-0073
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2