安全性情報
8.52261
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
≥97.0% (GC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl pyrocarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O5
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
246-240-1
NACRES:
NA.22
製品名
Di-tert-butyl dicarbonate, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
crystalline solid
自己発火温度
460 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
bp
56-57 °C/0.7 hPa
mp
20-24 °C
転移温度
flash point 37 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reagent for introduction of the Boc protecting group .
アナリシスノート
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystal to crystalline solid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体