Merck
8.51024
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), O-(N-Fmoc-2-aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)-undecaethyleneglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H65NO16
CAS番号:
分子量:
839.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
製品名
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
フォーム
oil
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
詳細
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
アプリケーション
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms) Novabiochem®. CAS 756526-01-9, molar mass 839.96 g/mol.
関連事項
Replaces: 01-63-0109
アナリシスノート
Colour (visual): slight yellow to yellow to beige to slight brown
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1