Merck
QBD10283
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG®12-acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H65NO16
分子量:
839.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C42H65NO16/c44-41(45)9-11-47-13-15-49-17-19-51-21-23-53-25-27-55-29-31-57-33-34-58-32-30-56-28-26-54-24-22-52-20-18-50-16-14-48-12-10-43-42(46)59-35-40-38-7-3-1-5-36(38)37-6-2-4-8-39(37)40/h1-8,40H,9-35H2,(H,43,46)(H,44,45)
InChI Key
JYNHRDJTWNEGJE-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Fmoc-N-amido-dPEG®12-acid is a novel Fmoc-protected amino acid containing a single molecular weight PEG (dPEG®) spacer arm. This reagent is used to introduce a hydrophilic, non-immunogenic spacer into a peptide (46.5 Å). Three different lengths of dPEG® allow precise control of spacing and hydrophilicity. Fmoc group can be removed, exposing the terminal amine, using piperidine as with standard peptide synthesis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)