Merck
74242
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Z)-OH
≥95.0%
別名:
Nα-Fmoc-Nβ-Z-L-2,3-ジアミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24N2O6
CAS番号:
分子量:
460.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥95.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(14-27-25(31)33-15-17-8-2-1-3-9-17)28-26(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChI Key
CDAHZCMBWKGJEC-QHCPKHFHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74242-500MG-F:
74242-VAR-F:
74242-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)