主要文書
8.52030
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Thr-OH, N-α-Fmoc-L-threonine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NO5
CAS番号:
分子量:
341.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
90-100 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@@H]([C@@H](O)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO5/c1-11(21)17(18(22)23)20-19(24)25-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16-17,21H,10H2,1H3,(H,20,24)(H,22,23)/p-1/t11-,17-/m0/s1
InChI Key
OYULCCKKLJPNPU-GTNSWQLSSA-M
詳細
Useful derivative for the synthesis of phosphothreonine peptides by the Fmoc SPPS global phosphorylation methodology.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. M. Fischer, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 491
関連事項
Replaces: 04-12-1060
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2