Key Documents
8.52028
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Ser-OH, N-α-Fmoc-L-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO5
CAS番号:
分子量:
327.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥92.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
80-90 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/p-1/t16-/m0/s1
InChI Key
JZTKZVJMSCONAK-INIZCTEOSA-M
詳細
Useful derivative for the synthesis of phosphoserine peptides by the Fmoc SPPS global phosphorylation methodology.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1057
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fmoc-Ala-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52003
Fmoc-Ala-OH