主要文書
8.52207
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Trp-OH, N-α-Fmoc-L-tryptophan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H22N2O4
CAS番号:
分子量:
426.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
252-706-5
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/p-1/t24-/m0/s1
InChI Key
MGHMWKZOLAAOTD-DEOSSOPVSA-M
詳細
Building block for introduction of typtophan by Fmoc SPPS. Superceded by Fmoc-Trp(Boc)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1035
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3