Merck
QBD10996
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-NHS ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H68N2O18
CAS番号:
分子量:
937.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
特徴および利点
Fmoc-N-amido-dPEG ®₁₂-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10996-100MG:
QBD10996-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)