アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
NHS ester
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
特徴および利点
Fmoc-N-amido-dPEG ®₄-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10994-100MG:
QBD10994-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)