Merck
560251
Sigma-Aldrich
3-(4-アミノフェニル)プロピオン酸
97%
別名:
3-(4-アミノフェニル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
165.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
133-137 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12)
InChI Key
WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
560251-BULK:
560251-1G:
560251-5G:
560251-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)