Merck
595438
Sigma-Aldrich
3-(4-ブロモフェニル)プロピオン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
133-136 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
InChI Key
NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
595438-BULK:
595438-5G:
595438-1G:
595438-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)